Tisk…

3-Chloro-4-fluorotoluene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 4570 CZK
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
3-Chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 167…169 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079730
CAS číslo: 1513-25-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR