Tisk…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 3540 CZK
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO₂
Bod tání: 229…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276584
CAS číslo: 125647-79-2