Tisk…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorophenethyl alcohol
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 1580 CZK
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201121
CAS číslo: 340825-21-0