Tisk…
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
PC9502-100MG PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA 8270 CZK
APOSPC9502-100MG APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂
MW: 306,29 g/mol
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936015
CAS číslo: 338982-07-3