Tisk…
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 15180 CZK
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
MW: 328,34 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102587
CAS číslo: 175277-56-2