Tisk…
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 18980 CZK
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NS
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173208
CAS číslo: 338398-58-6