4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-3'-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide
PC9498-1G
PC9498-500MG
PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA
6190
CZK
APOSPC9498-1G
APOSPC9498-500MG
APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₀F₃NS Bod tání: 64…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00172345 CAS číslo: 339104-66-4 |