Tisk…
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2-thiol
PC9497-1G PC9497-500MG PC9497-5G
APOSPC9497-1GEA 15180 CZK
APOSPC9497-1G APOSPC9497-500MG APOSPC9497-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Vzorec: C₁₁H₇F₃N₂S
MW: 256,25 g/mol
Bod tání: 262…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243479
CAS číslo: 344282-81-1