Tisk…

6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 12400 CZK
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₂
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974920
CAS číslo: 338967-16-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR