Tisk…
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9492-1G PC9492-500MG PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA 7840 CZK
APOSPC9492-1G APOSPC9492-500MG APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₄S
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141527
CAS číslo: 303150-56-3