Tisk…
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 13300 CZK
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₃S
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173491
CAS číslo: 339009-59-5