Tisk…
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-(Trifluoromethyl)benzamido)acetic acid
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 2480 CZK
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₃
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029782
CAS číslo: 17794-48-8