Tisk…
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 5360 CZK
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861125
CAS číslo: 112279-60-4