Tisk…
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylglycine
PC9482-1G PC9482-500MG PC9482-5G
APOSPC9482-1GEA 7840 CZK
APOSPC9482-1G APOSPC9482-500MG APOSPC9482-5G
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO₄S
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172802
CAS číslo: 250714-41-1