Tisk…
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9481-1G PC9481-500MG
APOSPC9481-1GEA 17000 CZK
APOSPC9481-1G APOSPC9481-500MG
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₈F₃N₃O₂S
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665286
CAS číslo: 159885-80-0