Tisk…
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-5-[(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-pyridone
PC9480-1G PC9480-500MG
APOSPC9480-1GEA 13790 CZK
APOSPC9480-1G APOSPC9480-500MG
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂O
Bod tání: 234…237 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232370
CAS číslo: 76053-36-6