6-Fluoro-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 6-Fluoro-DL-tryptophan
PC9477-1G
PC9477-250MG
APOSPC9477-1GEA
7250
CZK
APOSPC9477-1G
APOSPC9477-250MG
6-Fluoro-DL-tryptophan
6-Fluoro-DL-tryptophan
Vzorec:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ MW: 222.22 Bod tání: 280…285 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00005653 CAS číslo: 7730-20-3 EINECS: 231-788-6 |