Tisk…
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC9473-1G PC9473-5G
APOSPC9473-1GEA 1660 CZK
APOSPC9473-1G APOSPC9473-5G
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243696
CAS číslo: 66158-46-1