Tisk…
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 1580 CZK
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Bod tání: 36…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312758
CAS číslo: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III