Tisk…
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9471-1G PC9471-100MG PC9471-250MG
APOSPC9471-1GEA 5200 CZK
APOSPC9471-1G APOSPC9471-100MG APOSPC9471-250MG
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139983
CAS číslo: 338754-66-8