2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9469-1G
PC9469-500MG
PC9469-5G
APOSPC9469-1GEA
4400
CZK
APOSPC9469-1G
APOSPC9469-500MG
APOSPC9469-5G
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₀F₃NO₃S Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00202305 CAS číslo: 338421-05-9 |