Tisk…
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9468-1G PC9468-500MG PC9468-5G
APOSPC9468-1GEA 4900 CZK
APOSPC9468-1G APOSPC9468-500MG APOSPC9468-5G
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
MW: 319,29 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01173874
CAS číslo: 330633-81-3