3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9467-1G
PC9467-500MG
PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA
7840
CZK
APOSPC9467-1G
APOSPC9467-500MG
APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₄H₈F₃NO₄ Bod tání: 107…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00138749 CAS číslo: 320416-66-8 |