Tisk…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9466-1G PC9466-500MG
APOSPC9466-1GEA 18980 CZK
APOSPC9466-1G APOSPC9466-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₆N₂OS
MW: 354.28 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936008
CAS číslo: 400751-40-8