Tisk…
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 22750 CZK
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172636
CAS číslo: 318239-53-1