Tisk…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 0 CZK
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O₂S
Bod tání: 255…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01814674
CAS číslo: 338982-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III