Tisk…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 622 CZK
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936005
CAS číslo: 113100-53-1