Tisk…
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 2820 CZK
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00233313
CAS číslo: 211693-73-1