Tisk…
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)benzenesulphonylamino]butyric acid
PC9455-1G PC9455-500MG PC9455-5G
APOSPC9455-1GEA 7840 CZK
APOSPC9455-1G APOSPC9455-500MG APOSPC9455-5G
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid 97%
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄F₃NO₄S
MW: 325.31 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173010
CAS číslo: 250714-85-3