Tisk…
7-Fluoroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 662 CZK
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074502
CAS číslo: 387-44-0