Tisk…
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 7840 CZK
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232083
CAS číslo: 338424-38-7