Tisk…
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9443-1G PC9443-500MG PC9443-5G
APOSPC9443-1GEA 4400 CZK
APOSPC9443-1G APOSPC9443-500MG APOSPC9443-5G
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O₃S
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202083
CAS číslo: 343375-98-4