Tisk…
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 622 CZK
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod tání: 182…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130055
CAS číslo: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2