Tisk…
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 10850 CZK
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173650
CAS číslo: 56442-17-2