Tisk…
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9436-1G PC9436-500MG PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA 15180 CZK
APOSPC9436-1G APOSPC9436-500MG APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂OS
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172634
CAS číslo: 318239-51-9