Tisk…
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9434-1G PC9434-250MG
APOSPC9434-1GEA 7440 CZK
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
MW: 272.23 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172652
CAS číslo: 318469-22-6