Tisk…
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9433-1G PC9433-250MG
APOSPC9433-1GEA 6250 CZK
APOSPC9433-1G APOSPC9433-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936001
CAS číslo: 109925-42-0