Tisk…
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9429-1G PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 622 CZK
APOSPC9429-1G APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115861
CAS číslo: 883500-51-4