Tisk…
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 2490 CZK
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204216
CAS číslo: 175277-60-8