Tisk…
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9416-1G PC9416-250MG
APOSPC9416-1GEA 7280 CZK
APOSPC9416-1G APOSPC9416-250MG
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₉F₃N₂O₄
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141006
CAS číslo: 121582-55-6