Tisk…
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9415-1G PC9415-500MG
APOSPC9415-1GEA 22750 CZK
APOSPC9415-1G APOSPC9415-500MG
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃S
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140853
CAS číslo: 321553-50-8