Tisk…
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzoate
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 10910 CZK
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO₅
MW: 291,24 g/mol
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138765
CAS číslo: 320417-11-6