Tisk…
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 6450 CZK
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145,1068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862077
CAS číslo: 133788-83-7