Tisk…
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9409-1G PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA 1620 CZK
APOSPC9409-1G APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₈FNO₅S
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00202715
CAS číslo: 252026-46-3