Tisk…
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9408-1G PC9408-250MG PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA 15310 CZK
APOSPC9408-1G APOSPC9408-250MG APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₄FNO₄
MW: 267,26 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202776
CAS číslo: 318247-24-4