Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 4960 CZK
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Bod tání: 34…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084969
CAS číslo: 175205-63-7
UN: 3261
ADR: 8,III