Tisk…
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9404-1G PC9404-500MG
APOSPC9404-1GEA 22750 CZK
APOSPC9404-1G APOSPC9404-500MG
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₀FN₃O₃
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01315976
CAS číslo: 339018-13-2