Tisk…
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 9260 CZK
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Vzorec: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 296,68 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172609
CAS číslo: 332361-10-1