Tisk…
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9398-1G PC9398-500MG
APOSPC9398-1GEA 18650 CZK
APOSPC9398-1G APOSPC9398-500MG
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₈ClF₃N₂O₃
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00141148
CAS číslo: 129109-18-8