Tisk…
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 787 CZK
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 243
Bod varu: 161…162 °C
Hustota: 1.753 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094041
CAS číslo: 351003-21-9